missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chlor Cyclizine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorcyclizine Hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-13-21(14-12-20)18(15-5-3-2-4-6-15)16-7-9-17(19)10-8-16;/h2-10,18H,11-14H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 336.116 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?