Beskrivelse
Sparer plads på bænken og opbevarer og oplader nemt din pipette.
- Bærer og oplader en Eppendorf Xplorer™ eller Xplorer™ plus pipette
- Robust design, der sikkert holder og beskytter instrumentet
- Store gummifødder beskytter stativet mod væskespild på arbejdsbordet
- Ledningsindpakningsfunktion til ubrugt netledning
- Kræver net-/strømadapter (medfølger ikke); strømadapter medfølger Eppendorf Xplorer™ eller Xplorer™ plus pipette
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | En Eppendorf Xplorer™ eller Xplorer plus pipette |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring og opladning af pipetter |
| Inkluderer | Opladerstativ 2 |
| Produkttype | Pipetteholder og oplader |