Få mere at vide
CH5132799, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499127
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16499127 5 mg -
16476548 10 mg -
16466776 100 mg -
16402647 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499127 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15466
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress CH5132799 is a selective class I PI3K inhibitor. CH5132799 inhibits class I PI3Ks, particularly PI3Kα, with an IC50 of 14 nM.
CH5132799 is a selective class I PI3K inhibitor. CH5132799 inhibits class I PI3Ks, particularly PI3Kα, with an IC50 of 14 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CH5132799
CAS 1007207-67-1
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H19N7O3S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 4.55 mg/mL (12.06 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=NC=C(C2=C3C(N(S(=O)(C)=O)CC3)=NC(N4CCOCC4)=N2)C=N1
Molekylvægt (g/mol) 377.42
Formel vægt 377.42
Procent renhed 98.81%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease