Få mere at vide
CGP 25454A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16433028
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16433028 10 mg -
16415767 5 mg 5mg
16409596 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16433028 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100454
MedChemExpress CGP 25454A is a novel and selective presynaptic dopamine autoreceptor antagonist.
CGP 25454A is a novel and selective presynaptic dopamine autoreceptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CGP 25454A
CAS 104391-26-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H21Cl2N3O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 3.5 mg/mL (10.11 mM)
SMIL O=C(NCCN(CC)CC)C1=CC(C#N)=C(Cl)C=C1OC.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 346.25
Formel vægt 346.25
Procent renhed 99.46%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation