Få mere at vide
CGK733, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462687
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16462687 50 mg 50mg
16436598 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16462687 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15520
MedChemExpress CGK733 is a potent ATM/ATR inhibitor, used for the research of cancer.
CGK733 is a potent ATM/ATR inhibitor, used for the research of cancer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CGK733
CAS 905973-89-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H18Cl3FN4O3S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.91 mM)
SMIL FC1=CC=C(NC(NC(C(Cl)(Cl)Cl)NC(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O)=S)C=C1[N+]([O-])=O
Molekylvægt (g/mol) 555.84
Formel vægt 555.84
Procent renhed 99.76%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease