Få mere at vide
CFTR corrector 2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455916
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16455916 100 mg -
16451457 50 mg -
16435248 10 mg -
16427967 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16455916 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY125381
MedChemExpress CFTR corrector 2 is a cystic fibrosis transmembrane conductance corrector (CFTR), extracted from patent US20140274933.
CFTR corrector 2 is a cystic fibrosis transmembrane conductance corrector (CFTR), extracted from patent US20140274933.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CFTR corrector 2
CAS 1628416-28-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H23FN4O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (128.47 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N(C)C1=CC=C2N=C(C)OC2=C1)CN(N=C(C3=CC=CC(F)=C3)C4=C5C=C(OCC)C=C4)C5=O
Molekylvægt (g/mol) 486.49
Formel vægt 486.49
Procent renhed 98.29%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation