missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CFM-2, MedChemExpress

Artikelnummer. 16475218
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16475218 10 mg
16431437 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16475218 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12503

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress CFM-2 is a potent and selective non-competitive AMPAR antagonist. CFM-2 possesses anticonvulsant activity in various models of seizures.

CFM-2 is a potent and selective non-competitive AMPAR antagonist. CFM-2 possesses anticonvulsant activity in various models of seizures.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CFM-2
CAS 178616-26-7
Farve Earth Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H17N3O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (160.60 mM)
SMIL O=C1NN=C(C2=CC=C(N)C=C2)C3=CC(OC)=C(OC)C=C3C1
Molekylvægt (g/mol) 311.34
Formel vægt 311.34
Procent renhed 98.72%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.