Få mere at vide
Gibco™ CF6-Neo Mouse Embryonale Fibroblaster, bestrålet
Artikelnummer. 15970453 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
4 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15970453 4 x 106 celler Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 15970453 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A34963
Det væsentligste til cellekultur
Brug rabatkode 27976
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Bestrålet Gibco CF6-Neo Mouse Embryonic Fibroblasts (MEF'er) er neomycin-resistente fødeceller, der understøtter sunde udifferentierede humane og muse embryonale stamceller (ESC'er) og inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er) i kultur.
Fremstillet af MTI-GlobalStem og svarer til MTI-GlobalStem Cat. Ingen. GSC-6005G, disse MEF-celler er isoleret fra CF1 x C57BL/6 hybridmus, mitotisk standset ved bestråling og testet for at sikre ydeevne og minimere risikoen for kontaminering. For neomycin-resistente MEF'er, der er inaktiveret af mitomycin C-behandling, se CF6-Neo Mouse Embryonale Fibroblaster, MitC-behandlet. Du kan også vælge fra vores brede udvalg af andre MEF'er, der passer til din applikation.
• Hjælp med at spare kostbar tid med præ-inaktiverede, klar til brug MEF'er
• Dyrk ESC'er og iPSC'er med selvtillid ved hjælp af omhyggeligt testede feeder-celler
• Udfør forskning, der involverer lægemiddeludvælgelse ved hjælp
af neomycin-resistente celler Hjælp med at spare tid med brugsklare MEF'er.
Bestrålede CF6-Neo MEF'er hjælper med at spare tid og besvær med at håndtere en dyrefacilitet, udføre kedelige, tidskrævende dissektioner og udvide og teste celler dag efter dag, uge efter uge. Fokuser på din forskning med disse præ-inaktiverede, brugsklare foderautomater.
Kultur med omhyggeligt testede fødeceller Hvert
parti af CF6-Neo MEF'er er testet for bakterier, svampe, mycoplasma og forskellige musepatogener for at minimere risikoen for kontaminering. Hvert parti er også testet for levedygtighed efter optøning (typisk større end 95%) og evne til at understøtte muse- og humane ES-celler for at sikre robust og ensartet ydeevne i din forskning. Disse MEF'er er med succes blevet brugt med ESC/iPSC-linjer fra andre arter, men bør testes for kompatibilitet, hvis de bruges til en sådan applikation.
Udfør forskning, der involverer lægemiddelselektion ved hjælp af neomycin-resistente celler
CF6-Neo MEF'er udtrykker neoR fra et pPGKneobPa-transgen, hvilket gør dem meget resistente over for neomycin og geneticin (G418). Hvert parti testes for tolerance over for forskellige G418-koncentrationer, og tærskelområdet for overlevelse er rapporteret i CoA for at hjælpe med at designe eksperimenter. Brug disse fødeceller til at understøtte udifferentieret ESC- eller iPSC-kultur, mens du udfører G418-selektion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Kryokonserverede museembryonale fibroblaster Opbevares
i flydende nitrogen.
Alder Embryonal
Celletype Fødeceller (fibroblast)
Form Kryokonserveret
Arter Mus
Donorkilde Samlet
Antal celler 4 x 106 celler
Produkttype Fødeceller
Mængde 4 x 106 celler
Forsendelsestilstand Sendt på tøris