missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cevipabulin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16466268
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16466268 10 mg -
16456606 100 mg -
16438857 5 mg 5mg
16412397 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16466268 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14949

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Cevipabulin (TTI-237) is an oral, microtubule-active antitumor compound and inhibits the binding of [3H] vinblastine to tubulin, with an IC50 of 18-40 nM for cytotoxicity in human tumor cell line.

Cevipabulin (TTI-237) is an oral, microtubule-active antitumor compound and inhibits the binding of [3H] vinblastine to tubulin, with an IC50 of 18-40 nM for cytotoxicity in human tumor cell line.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cevipabulin
CAS 849550-05-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H18ClF5N6O
Mængde 10 mg
Synonym TTI-237
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (35.86 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@]([H])(C(F)(F)F)NC1=C(C2=C(F)C=C(OCCCNC)C=C2F)C(Cl)=NC3=NC=NN13
Molekylvægt (g/mol) 464.82
Formel vægt 464.82
Procent renhed 95.21%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.