Få mere at vide
Cetirizine dihydrochloride, 99+%, Thermo Scientific™
1335.84 DKK - 3820.95 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 83881-52-1
Molekylær formel C21H27Cl3N2O3
Molekylvægt (g/mol) 461.81
MDL nummer MFCD00941428
InChI nøgle PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYNA-N
Synonym cetirizine dihydrochloride, zyrtec, reactine, cetirizine hydrochloride, 2-2-4-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazin-1-yl ethoxy acetic acid dihydrochloride, alerlisin, alercet, alergex, alertisin, cetriler
PubChem CID 55182
IUPAC navn dihydrogen 2-(2-{4-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetic acid dichloride
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15415749
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63549.06
5g
1335.84 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15425749
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63549.09
10g
1873.16 DKK
10g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15435749
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63549.14
25g
3820.95 DKK
25g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Cetirizine dihydrochloride is used as a Histamine H-1 receptor antagonist, antihistaminic, piperazines. Inhibits activation of eosinophils and neutrophils. Non-sedating type histamine H1-receptor antagonist; major metabolite of hydroxyzine. Pharmacological activity resides primarily in the (R)-isomer.
Solubility
Soluble in water, DMSO, ethanol, and methanol.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
83881-52-1
461.81
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYNA-N
55182
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
C21H27Cl3N2O3
MFCD00941428
cetirizine dihydrochloride, zyrtec, reactine, cetirizine hydrochloride, 2-2-4-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazin-1-yl ethoxy acetic acid dihydrochloride, alerlisin, alercet, alergex, alertisin, cetriler
dihydrogen 2-(2-{4-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetic acid dichloride
Tekniske data
Cetirizine dihydrochloride
C21H27Cl3N2O3
14,2022
Soluble in water,DMSO,ethanol,and methanol.
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
461.81
461.82
83881-52-1
MFCD00941428
cetirizine dihydrochloride, zyrtec, reactine, cetirizine hydrochloride, 2-2-4-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazin-1-yl ethoxy acetic acid dihydrochloride, alerlisin, alercet, alergex, alertisin, cetriler
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYNA-N
dihydrogen 2-(2-{4-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetic acid dichloride
55182
≥99%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'rtecsNumber' : AG0980000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
Produktidentifikator
  • Cetirizine dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cetirizine hydrochloride
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater