Få mere at vide
Cetirizindihydrochlorid, 99+%
Beskrivelse
Cetirizindihydrochlorid anvendes som histamin H-1-receptorantagonist, antihistamin, piperaziner. Hæmmer aktivering af eosinofiler og neutrofiler. Ikke-sederende type histamin H1-receptorantagonist; hovedmetabolit af hydroxyzin. Farmakologisk aktivitet findes primært i (R)-isomeren.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Cetirizindihydrochlorid anvendes som histamin H-1-receptorantagonist, antihistamin, piperaziner. Hæmmer aktivering af eosinofiler og neutrofiler. Ikke-sederende type histamin H1-receptorantagonist; hovedmetabolit af hydroxyzin. Farmakologisk aktivitet findes primært i (R)-isomeren.
Opløselighed
Opløseligt i vand, DMSO, ethanol og methanol.
Bemærk
Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den væk fra oxiderende stoffer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cetirizine Dihydrochloride |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 14,2022 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, DMSO, ethanol og methanol. |
| Formel vægt | 461.82 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Fysisk form | Fast stof |