Få mere at vide
Cetirizine Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cetirizine Amide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26ClN3O2/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)25-12-10-24(11-13-25)14-15-27-16-20(23)26/h1-9,21H,10-16H2,(H2,23,26) |
| Formel vægt | 387.1714 |