Få mere at vide
Cesium metavanadate, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323608
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323608 25 g 25g
11313608 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11323608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039213.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Det bruges som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14644-55-4
Molekylær formel CsO3V
Molekylvægt (g/mol) 231.844
MDL nummer MFCD00049812
InChI nøgle SZIZYHNGMIYCQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cesium vanadate, meta
PubChem CID 23689378
IUPAC navn cæsium;oxido(dioxo)vanadium
SMIL [O-][V](=O)=O.[Cs+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium metavanadate
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 231.84
Procent renhed 99.9%