accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOVCs

CAS RN 14644-55-4

IUPAC Navn: caesium(1+) vanadium trioxidandiide
Synonymer: caesium(1+) vanadium trioxidandiide
Molekylvægt (g/mol): 231.85
Molekylformel: CsO3V
InChi Key: WWENEIGBGOIMMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O--].[O--].[O--].[V].[Cs+]
Fysisk form 
  • (1)
  • (1)
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater