Få mere at vide
CES7 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3540.00 DKK
Tekniske data
Antigen CES7
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18232684
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-70498
100 μL
3540.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
CES7 Polyclonal specifically detects CES7 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
CES7
Polyclonal
Rabbit
Human
221223
Synthetic peptides corresponding to CES7(carboxylesterase 7) The peptide sequence was selected from the N terminal of CES7. Peptide sequence SGNWVHPGQILIWAIWVLAAPTKGPSAEGPQRNTRLGWIQGKQVTVLGSP.
Primary
Western Blot
Unconjugated
RUO
carboxylesterase 5A, carboxylesterase 7, CAUXIN, FLJ31547
CES5A
IgG
58 kDa
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater