Få mere at vide
Cerium(IV) 2-methoxyethoxid, 18-20% w/w i 2-methoxyethanol
Beskrivelse
Hydrolyse af cerium 2-methoxyethoxid og efterfølgende superkritisk tørring eller frysetørring gav en CeO 2 aerogel eller cryogel med et ret stort overfladeareal over 300 m 2 /g.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(IV) 2-methoxyethoxide |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.02 g/mL |
| Lineær formel | Ce[OCH2CH2OCH3]4 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1188 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med luft. |
| Formel vægt | 440.47 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 18 to 20% w/w in 2-methoxyethanol |
| Vis mere |