Få mere at vide
Cerium(IV) 2-methoxyethoxid, 18-20% w/w i 2-methoxyethanol
Artikelnummer. 11378438
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11378438 5 g 5g
11398438 25 g 25g
11388438 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11378438 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 040471.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Add to basket
CAS: 876107-33-4 | C12H28CeO8 | 440,464 g/mol
Hydrolyse af cerium 2-methoxyethoxid og efterfølgende superkritisk tørring eller frysetørring gav en CeO 2 aerogel eller cryogel med et ret stort overfladeareal over 300 m 2 /g.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 876107-33-4
Molekylær formel C12H28CeO8
Molekylvægt (g/mol) 440.464
MDL nummer MFCD00236530
InChI nøgle JRRALIVAHBLZSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerium iv methoxyethoxide w/w in methoxyethanol, tetrakis 2-methoxyethoxy cerium iv, cerium 4+ tetrakis 2-methoxyethan-1-olate, cerium iv methoxyethoxide in methoxyethanol
PubChem CID 21200429
IUPAC navn cerium(4+);2-methoxyethanolat
SMIL COCC[O-].COCC[O-].COCC[O-].COCC[O-].[Ce+4]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) 2-methoxyethoxide
Farve Gul
Tæthed 1.02 g/mL
Lineær formel Ce[OCH2CH2OCH3]4
Mængde 5 g
FN nummer UN1188
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med luft.
Formel vægt 440.47
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 18 to 20% w/w in 2-methoxyethanol
Fysisk form Væske