missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ceragenin CSA 44, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ceragenin CSA 44 Trihydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C41H71N3O8.3ClH/c1-5-6-7-8-9-10-23-49-35(45)14-11-27(2)30-12-13-31-39-32(26-34(41(30,31)4)52-38(48)18-22-44)40(3)19-15-29(50-36(46)16-20-42)24-28(40)25-33(39)51-37(47)17-21-43;;;/h27-34,39H,5-26,42-44H2,1-4H3;3*1H/t27-,28+,29-,30-,31+,32+,33-,34+,39+,40+,41-;;;/m1.../s1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?