CAS RN 1599446-49-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Ceragenin CSA 44, TRC
CAS: 1599446-49-7 Molekylær formel: C41H71N3O8 • 3(HCl) Molekylvægt (g/mol): 734.0233646 Synonym: Octyl (3α,5β,7α,12α)-3,7,12-tris(3-amino-1-oxopropoxy)cholan-24-oate Trihydrochloride,CSA-44 Trihydrochloride; IUPAC navn: octyl (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-tris(3-aminopropanoyloxy)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate;trihydrochloride SMIL: O=C(CCN)O[C@H]1[C@]([C@@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CCC(OCCCCCCCC)=O)([H])[C@]2(C)[C@@H](OC(CCN)=O)C3)([H])[C@@]3([H])[C@]4(C)[C@](C[C@H](OC(CCN)=O)CC4)([H])C1.Cl.Cl.Cl