Få mere at vide
Cephalexin hydrate, 97+%, Thermo Scientific™
Cephalexin hydrate, cefalexin hydrate, CAS # 23325-78-2, is a first-generation cephalosporin antibiotic from the beta-lactam family.
665.65 DKK - 2761.24 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 15686-71-2 |
|---|---|
| Molekylær formel | C16H20ClN3O5S |
| Molekylvægt (g/mol) | 401.862 |
| MDL nummer | MFCD00167148 |
| InChI nøgle | YHJDZIQOCSDIQU-OEDJVVDHSA-N |
| PubChem CID | 57515946 |
| IUPAC navn | (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydron;chloride;hydrate |
| SMIL | [H+].CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)SC1)C(=O)O.O.[Cl-] |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15455439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63172.06 |
5g |
739.56 DKK 665.65 DKK / 5g Spare 73.91 DKK 9% Slukket |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15465439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63172.14 |
25g |
2761.24 DKK
25g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Cephalexin hydrate is the hydrate of the cephalosporin antibiotic, cephalexin
• Cephalexin is a beta-lactam antibiotic that inhibits bacterial growth and division
• Cephalexin binds to penicillin-binding protein and inhibits cell wall synthesis
Application
• Cephalexin works best on gram-positive microbes
• Useful for immunology research, particularly on antibiotic allergies and cross-reactivity
Kemiske identifikatorer
| 15686-71-2 | |
| 401.862 | |
| YHJDZIQOCSDIQU-OEDJVVDHSA-N | |
| (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydron;chloride;hydrate |
| C16H20ClN3O5S | |
| MFCD00167148 | |
| 57515946 | |
| [H+].CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)SC1)C(=O)O.O.[Cl-] |
Tekniske data
| Cephalexin hydrate | |
| White | |
| MFCD00167148 | |
| 141974 | |
| YHJDZIQOCSDIQU-OEDJVVDHSA-N | |
| (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydron;chloride;hydrate | |
| 57515946 | |
| ≥97% |
| 15686-71-2 | |
| C16H20ClN3O5S | |
| 965503 | |
| Soluble in DMSO and Methanol. | |
| [H+].CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)SC1)C(=O)O.O.[Cl-] | |
| 401.862 | |
| 347.39 (Anhydrous) |
Sikkerhed og håndtering
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled, May cause an allergic skin reaction
Respiratory sensitisation (category 1), Skin sensitisation (category 1)
missing translation for 'einecsNumber' : 239-773-6
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0350000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold
- Cephalexin hydrate
Signalord
- Fare
Farekategori
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Cephalexin hydrate