Få mere at vide
Cephalexin-hydrat, 97+%
Artikelnummer. 15455439
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455439 5 g 5g
15465439 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455439 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63172.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    821.10 DKK
    665.65 DKK / 5g
    Spare 155.45 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Cephalexin hydrate, cefalexin hydrate, CAS # 23325-78-2, er et første generations cephalosporin-antibiotikum fra beta-laktam-familien. | CAS: 15686-71-2 | C16H20ClN3O5S | 401,862 g/mol
Cephalexin er et cephalosporin-antibiotikum, der bruges til at studere effekten af ekspression, binding og hæmning af PBP3 og andre penicillinbindende proteiner (PBP'er) på syntesen af mukoptid i bakterielle cellevæg. Cephalexin forstyrrer syntesen af peptidoglycanlaget af bakterielle cellevægge, som er ansvarlig for cellevæggens strukturelle integritet. Syntesen af peptidoglykan faciliteres af transpeptidaser kendt som penicillinbindende proteiner (PBP'er). PBP'er binder til D-Ala-D-Ala for enden af muropeptider (peptidoglycan-forstadier) for at krydsbinde peptidoglycanen. Cephalexin-antibiotika efterligner D-Ala-D-Ala-stedet og hæmmer dermed konkurrencepræget PBP-krydsbinding af peptidoglycan.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
• Cephalexinhydrat er hydratet i cefalosporin-antibiotikumet cephalexin
• Cephalexin er et beta-laktam-antibiotikum, der hæmmer bakterievækst og deling
• Cephalexin binder til penicillin-bindende protein og hæmmer cellevægssyntesen
Anvendelse
• Cephalexin virker bedst på gram-positive mikrober
• Nyttig til immunologisk forskning, især om antibiotikaallergier og krydsreaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15686-71-2
Molekylær formel C16H20ClN3O5S
Molekylvægt (g/mol) 401.862
MDL nummer MFCD00167148
InChI nøgle YHJDZIQOCSDIQU-OEDJVVDHSA-N
PubChem CID 57515946
IUPAC navn (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydron;chloride;hydrate
SMIL [H+].CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)SC1)C(=O)O.O.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cephalexin hydrate
Type Cephalexin Hydrate
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 965503
Merck Index 141974
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO og Methanol.
Formel vægt 347,39 (Vandfri)
Procent renhed ≥97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cephalexin hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cephalexin hydrate