Få mere at vide
CEP-37440, MedChemExpress
Beskrivelse
CEP-37440 is a novel potent and selective Dual FAK/ALK inhibitor with IC50 s of 2.3 nM (FAK) and 120 nM(ALK cellular IC50 in 75% human plasma).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CEP-37440 |
| CAS | 1391712-60-9 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H38ClN7O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (172.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC)C1=CC=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C4C(CCC[C@H](N5CCN(CCO)CC5)C4)=C3OC)=NC=C2Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 580.12 |
| Formel vægt | 580.12 |
| Vis mere |