Få mere at vide
Centrophenoxine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
329.11 DKK - 2365.71 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 3685-84-5
Molekylær formel C12H17Cl2NO3
Molekylvægt (g/mol) 294.17
MDL nummer MFCD00012533
InChI nøgle FIVHOHCAXWQPGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym meclofenoxate hydrochloride, centrophenoxine hydrochloride, lucidril, cerutil, meclofenoxate hcl, atsefen, helfergin, marucotol, acefen, brenal
PubChem CID 19379
IUPAC navn hydrogen 2-(dimethylamino)ethyl 2-(4-chlorophenoxy)acetate chloride
SMIL [H+].[Cl-].CN(C)CCOC(=O)COC1=CC=C(Cl)C=C1
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15466259
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64196.06
5g
329.11 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
15476259
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64196.14
25g
690.31 DKK
25g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
15486259
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64196.22
100g
2365.71 DKK
100g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ester of dimethylethanolamine and 4-chlorophenoxyacetic acid; activates acetylcholinesterase activity in hippocampus of aged rats
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
3685-84-5
294.17
FIVHOHCAXWQPGC-UHFFFAOYSA-N
19379
[H+].[Cl-].CN(C)CCOC(=O)COC1=CC=C(Cl)C=C1
C12H17Cl2NO3
MFCD00012533
meclofenoxate hydrochloride, centrophenoxine hydrochloride, lucidril, cerutil, meclofenoxate hcl, atsefen, helfergin, marucotol, acefen, brenal
hydrogen 2-(dimethylamino)ethyl 2-(4-chlorophenoxy)acetate chloride
Tekniske data
Centrophenoxine hydrochloride
C12H17Cl2NO3
14,5780
FIVHOHCAXWQPGC-UHFFFAOYSA-N
hydrogen 2-(dimethylamino)ethyl 2-(4-chlorophenoxy)acetate chloride
19379
98%
3685-84-5
MFCD00012533
meclofenoxate hydrochloride, centrophenoxine hydrochloride, lucidril, cerutil, meclofenoxate hcl, atsefen, helfergin, marucotol, acefen, brenal
[H+].[Cl-].CN(C)CCOC(=O)COC1=CC=C(Cl)C=C1
294.17
294.17
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 222-975-3
missing translation for 'rtecsNumber' : AG0440000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater