Få mere at vide
Centrinone-B, MedChemExpress
Beskrivelse
Centrinone-B (LCR-323) is a potent and highly selective PLK4 inhibitor, with a Ki of 0.59 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Centrinone-B |
| CAS | 1798871-31-4 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H27F2N7O5S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | LCR-323 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (39.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC(C([N+]([O-])=O)=CC=C1)=C1CS(C2=CC(F)=C(SC3=NC(NC4=NNC(C)=C4)=C(OC)C(N5CCCCC5)=N3)C=C2)(=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 631.67 |
| Vis mere |