Få mere at vide
Centralite II, TRC
Artikelnummer. 30012238
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012238 250 mg
30011442 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012238 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC256618250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-92-7
Molekylær formel C15 H16 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 240.31
Synonym N,N'-Dimethyl-N,N'-diphenylurea, 1,3-Dimethyl-1,3-diphenylurea, α,β-Dimethylcarbanilide, Dimethylcarbanilide, Methyl Centralite, N,N'-Dimethylcarbanilide, NSC 59781
IUPAC navn 1,3-dimethyl-1,3-diphenylurinstof
SMIL CN(C(=O)N(C)c1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Centralite II
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16N2O/c1-16(13-9-5-3-6-10-13)15(18)17(2)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,1-2H3
Formel vægt 240.1263
Procent renhed >95%