Få mere at vide
CeMMEC13, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463258
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16463258 10 mg
16422696 25 mg
16419806 50 mg
16405987 5 mg
16404526 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16463258 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101088
MedChemExpress CeMMEC13 is a potent inhibitor of TAF1 (2) bromodomain, with an IC50 of 2.1 μM.
CeMMEC13 is a potent inhibitor of TAF1 (2) bromodomain, with an IC50 of 2.1 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CeMMEC13
CAS 1790895-25-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H16N2O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (89.20 mM)
SMIL O=C(C1=CC(N(C)C2=C1C=CC=C2)=O)NC3=CC=C(OCCO4)C4=C3
Molekylvægt (g/mol) 336.34
Formel vægt 336.34
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death