Få mere at vide
CeMMEC1, MedChemExpress
Beskrivelse
CeMMEC1 is an inhibitor of BRD4, and also has high affinity for TAF1, with an IC50 of 0.9 μM for TAF1, and a Kd of 1.8 μM for TAF1 (2).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CeMMEC1 |
| CAS | 440662-09-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H16N2O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (297.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C(C1=C2C=CC=C1)=CN(C)C2=O)NC3=CC=C(OCCO4)C4=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.34 |
| Formel vægt | 336.34 |
| Vis mere |