Få mere at vide
Munktell Filtrak™ Cellulose ekstraktion fingerbøl til Soxhlet ekstraktion
Artikelnummer. 11317264
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
26 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig
11317264 26 mm
1 options
Artikelnummer. 11317264 Leverandør Munktell Filtrak™ Leverandørnr. 1201.026080.25.SCAH
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå ekstraktion af høj kvalitet. Munktell Filtrak™ Celluloseekstraktionsfingerbøl til Soxhlet-ekstraktion er sømløse med afrundet bund og er lavet af alfa-cellulose med høj renhed.
  • Konsistente fysiske egenskaber gang på gang
  • Lavet af de fineste materialer
  • Ideel til fedt- og lipidekstraktion i fødevareindustrien
  • Anvendes til bestemmelse af miljøforurenende stoffer
  • Kvalitetsstyring af komponenter anvendt i farmaceutiske formuleringer
  • Ekstraktion af polymerer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 26 mm
Materiale Cellulose
Vægtykkelse 1.5± 0,5 mm
Længde (metrisk) 80 mm