Få mere at vide
Munktell Filtrak™ Cellulose ekstraktion fingerbøl til Soxhlet ekstraktion
Beskrivelse
- Konsistente fysiske egenskaber gang på gang
- Lavet af de fineste materialer
- Ideel til fedt- og lipidekstraktion i fødevareindustrien
- Anvendes til bestemmelse af miljøforurenende stoffer
- Kvalitetsstyring af komponenter anvendt i farmaceutiske formuleringer
- Ekstraktion af polymerer
- Sømløs med afrundet bund og lavet af højrenhed alfa-cellulose
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25/Pk. |
| Bund form | Rund |
| Diameter (metrisk) indvendig | 33 mm |
| Materiale | Alfa-cellulose |
| Til brug med (applikation) | Kvalitetskontrol, forskning, analytiske applikationer |
| Til brug med (udstyr) | Gerhard Soxterm Automatisk, Foss Tecator Systemer, Velp Opløsningsmiddel ekstraktorer |
| Højde (metrisk) | 80 mm |
| Produkttype | Fingerbøl til Soxhlet-ekstraktion |