Få mere at vide
Sartorius Cellulose ekstraktion fingerbøl
Artikelnummer. 30052924 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
40 mm
43 mm
Længde (metrisk):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
150 mm
205 mm
Vægtykkelse:
1,3 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,8 mm
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Længde (metrisk) Vægtykkelse
30052924 25 mm 100 mm 1,3 mm
30052893 19 mm 90 mm 1,3 mm
30052914 22 mm 80 mm 1,3 mm
30052895 22 mm 100 mm 1,3 mm
30052920 25 mm 60 mm 1,3 mm
30052910 25 mm 70 mm 1,3 mm
30052897 25 mm 80 mm 1,3 mm
30052921 26 mm 60 mm 1,5 mm
30052899 28 mm 60 mm 1,3 mm
30052913 28 mm 80 mm 1,3 mm
30052894 28 mm 100 mm 1,3 mm
30052922 30 mm 80 mm 1,3 mm
30052904 30 mm 100 mm 1,3 mm
30052919 33 mm 60 mm 1,3 mm
30052912 33 mm 80 mm 1,3 mm
30052909 33 mm 90 mm 1,3 mm
30052892 33 mm 94 mm 1,3 mm
30052915 33 mm 100 mm 1,3 mm
30052917 33 mm 118 mm 1,3 mm
30052896 33 mm 130 mm 1,5 mm
30052898 33 mm 205 mm 1,3 mm
30052907 35 mm 150 mm 1,7 mm
30052902 40 mm 100 mm 1,7 mm
30052908 40 mm 123 mm 1,7 mm
30052900 40 mm 150 mm 1,8 mm
30052923 43 mm 123 mm 1,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Artikelnummer. 30052924 Leverandør Sartorius Leverandørnr. FT1201025100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    913.00 DKK
    858.01 DKK / Pakke med 25
    Spare 54.99 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Ekstraktionsfingerbøl er designet til at være kompatible med Soxhlet-apparatet, hvilket gør dem ideelle til en række forskellige anvendelser. Fingerbølgene er designet til alsidighed og kan bruges med enhver ekstraktor, inklusive modeller som Tectator, for at lette effektive og højtydende ekstraktionsprocedurer.
  • Sammensat af cellulose med høj renhed for uforurenede resultater
  • Konstrueret til overlegen mekanisk stabilitet til at modstå streng brug
  • Designet til en præcis pasform på tværs af en bred vifte af udsugningsapparater
  • Udviser enestående kemisk resistens, hvilket sikrer pålidelighed i forskellige ekstraktionsprocesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 25 mm
Materiale Cellulose
Vægtykkelse 1,3 mm
Grad C300
Længde (metrisk) 100 mm
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl