Få mere at vide
Sartorius Cellulose ekstraktion fingerbøl
Artikelnummer. 30052910 Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk) indvendig:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
40 mm
43 mm
Længde (metrisk):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
150 mm
205 mm
Vægtykkelse:
1,3 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,8 mm
Artikelnummer. 30052910
Brand: Sartorius FT1201025070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ekstraktionsfingerbøl er designet til at være kompatible med Soxhlet-apparatet, hvilket gør dem ideelle til en række forskellige anvendelser. Fingerbølgene er designet til alsidighed og kan bruges med enhver ekstraktor, inklusive modeller som Tectator, for at lette effektive og højtydende ekstraktionsprocedurer.
  • Sammensat af cellulose med høj renhed for uforurenede resultater
  • Konstrueret til overlegen mekanisk stabilitet til at modstå streng brug
  • Designet til en præcis pasform på tværs af en bred vifte af udsugningsapparater
  • Udviser enestående kemisk resistens, hvilket sikrer pålidelighed i forskellige ekstraktionsprocesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 25 mm
Materiale Cellulose
Vægtykkelse 1,3 mm
Grad C300
Længde (metrisk) 70 mm
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl