Få mere at vide
Sartorius Cellulose ekstraktion fingerbøl
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30052900 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk) indvendig:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
40 mm
43 mm
Længde (metrisk):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
150 mm
205 mm
Vægtykkelse:
1,3 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,8 mm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052900
missing translation for 'mfr': Sartorius FT1201040150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ekstraktionsfingerbøl er designet til at være kompatible med Soxhlet-apparatet, hvilket gør dem ideelle til en række forskellige anvendelser. Fingerbølgene er designet til alsidighed og kan bruges med enhver ekstraktor, inklusive modeller som Tectator, for at lette effektive og højtydende ekstraktionsprocedurer.
  • Sammensat af cellulose med høj renhed for uforurenede resultater
  • Konstrueret til overlegen mekanisk stabilitet til at modstå streng brug
  • Designet til en præcis pasform på tværs af en bred vifte af udsugningsapparater
  • Udviser enestående kemisk resistens, hvilket sikrer pålidelighed i forskellige ekstraktionsprocesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) indvendig 40 mm
Materiale Cellulose
Vægtykkelse 1,8 mm
Grad C300
Længde (metrisk) 150 mm
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.