Få mere at vide
Sartorius Cellulose ekstraktion fingerbøl
Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk) indvendig:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
40 mm
43 mm
Længde (metrisk):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
150 mm
205 mm
Vægtykkelse:
1,3 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,8 mm
Beskrivelse
- Sammensat af cellulose med høj renhed for uforurenede resultater
- Konstrueret til overlegen mekanisk stabilitet til at modstå streng brug
- Designet til en præcis pasform på tværs af en bred vifte af udsugningsapparater
- Udviser enestående kemisk resistens, hvilket sikrer pålidelighed i forskellige ekstraktionsprocesser
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) indvendig | 33 mm |
| Materiale | Cellulose |
| Vægtykkelse | 1,5 mm |
| Grad | C300 |
| Længde (metrisk) | 130 mm |
| Produkttype | Ekstraktionsfingerbøl |