Få mere at vide
- Home
- Products
- Ekstraktionssystemer
- Ekstraktionsfingerbøl
- Sartorius Cellulose ekstraktion fingerbøl
Sartorius Cellulose ekstraktion fingerbøl
Artikelnummer. 30052894 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
40 mm
43 mm
Længde (metrisk):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
150 mm
205 mm
Vægtykkelse:
1,3 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,8 mm
26 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) indvendig | Længde (metrisk) | Vægtykkelse |
|---|---|---|---|
| 30052894 | 28 mm | 100 mm | 1,3 mm |
| 30052893 | 19 mm | 90 mm | 1,3 mm |
| 30052914 | 22 mm | 80 mm | 1,3 mm |
| 30052895 | 22 mm | 100 mm | 1,3 mm |
| 30052920 | 25 mm | 60 mm | 1,3 mm |
| 30052910 | 25 mm | 70 mm | 1,3 mm |
| 30052897 | 25 mm | 80 mm | 1,3 mm |
| 30052924 | 25 mm | 100 mm | 1,3 mm |
| 30052921 | 26 mm | 60 mm | 1,5 mm |
| 30052899 | 28 mm | 60 mm | 1,3 mm |
| 30052913 | 28 mm | 80 mm | 1,3 mm |
| 30052922 | 30 mm | 80 mm | 1,3 mm |
| 30052904 | 30 mm | 100 mm | 1,3 mm |
| 30052919 | 33 mm | 60 mm | 1,3 mm |
| 30052912 | 33 mm | 80 mm | 1,3 mm |
| 30052909 | 33 mm | 90 mm | 1,3 mm |
| 30052892 | 33 mm | 94 mm | 1,3 mm |
| 30052915 | 33 mm | 100 mm | 1,3 mm |
| 30052917 | 33 mm | 118 mm | 1,3 mm |
| 30052896 | 33 mm | 130 mm | 1,5 mm |
| 30052898 | 33 mm | 205 mm | 1,3 mm |
| 30052907 | 35 mm | 150 mm | 1,7 mm |
| 30052902 | 40 mm | 100 mm | 1,7 mm |
| 30052908 | 40 mm | 123 mm | 1,7 mm |
| 30052900 | 40 mm | 150 mm | 1,8 mm |
| 30052923 | 43 mm | 123 mm | 1,5 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
30052894
Leverandør
Sartorius
Leverandørnr.
FT1201028100
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Sammensat af cellulose med høj renhed for uforurenede resultater
- Konstrueret til overlegen mekanisk stabilitet til at modstå streng brug
- Designet til en præcis pasform på tværs af en bred vifte af udsugningsapparater
- Udviser enestående kemisk resistens, hvilket sikrer pålidelighed i forskellige ekstraktionsprocesser
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) indvendig | 28 mm |
| Materiale | Cellulose |
| Vægtykkelse | 1,3 mm |
| Grad | C300 |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Produkttype | Ekstraktionsfingerbøl |