Få mere at vide
- Home
- Products
- Ekstraktionssystemer
- Ekstraktionsfingerbøl
- Sartorius Cellulose ekstraktion fingerbøl
Sartorius Cellulose ekstraktion fingerbøl
Artikelnummer. 30052893 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
40 mm
43 mm
Længde (metrisk):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
150 mm
205 mm
Vægtykkelse:
1,3 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,8 mm
26 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) indvendig | Længde (metrisk) | Vægtykkelse |
|---|---|---|---|
| 30052893 | 19 mm | 90 mm | 1,3 mm |
| 30052914 | 22 mm | 80 mm | 1,3 mm |
| 30052895 | 22 mm | 100 mm | 1,3 mm |
| 30052920 | 25 mm | 60 mm | 1,3 mm |
| 30052910 | 25 mm | 70 mm | 1,3 mm |
| 30052897 | 25 mm | 80 mm | 1,3 mm |
| 30052924 | 25 mm | 100 mm | 1,3 mm |
| 30052921 | 26 mm | 60 mm | 1,5 mm |
| 30052899 | 28 mm | 60 mm | 1,3 mm |
| 30052913 | 28 mm | 80 mm | 1,3 mm |
| 30052894 | 28 mm | 100 mm | 1,3 mm |
| 30052922 | 30 mm | 80 mm | 1,3 mm |
| 30052904 | 30 mm | 100 mm | 1,3 mm |
| 30052919 | 33 mm | 60 mm | 1,3 mm |
| 30052912 | 33 mm | 80 mm | 1,3 mm |
| 30052909 | 33 mm | 90 mm | 1,3 mm |
| 30052892 | 33 mm | 94 mm | 1,3 mm |
| 30052915 | 33 mm | 100 mm | 1,3 mm |
| 30052917 | 33 mm | 118 mm | 1,3 mm |
| 30052896 | 33 mm | 130 mm | 1,5 mm |
| 30052898 | 33 mm | 205 mm | 1,3 mm |
| 30052907 | 35 mm | 150 mm | 1,7 mm |
| 30052902 | 40 mm | 100 mm | 1,7 mm |
| 30052908 | 40 mm | 123 mm | 1,7 mm |
| 30052900 | 40 mm | 150 mm | 1,8 mm |
| 30052923 | 43 mm | 123 mm | 1,5 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
30052893
Leverandør
Sartorius
Leverandørnr.
FT1201019090
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
851.00 DKK
798.32 DKK / Pakke med 25
Spare 52.68 DKK
6% Slukket
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Sammensat af cellulose med høj renhed for uforurenede resultater
- Konstrueret til overlegen mekanisk stabilitet til at modstå streng brug
- Designet til en præcis pasform på tværs af en bred vifte af udsugningsapparater
- Udviser enestående kemisk resistens, hvilket sikrer pålidelighed i forskellige ekstraktionsprocesser
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) indvendig | 19 mm |
| Materiale | Cellulose |
| Vægtykkelse | 1,3 mm |
| Grad | C300 |
| Længde (metrisk) | 90 mm |
| Produkttype | Ekstraktionsfingerbøl |