Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Cellulose ekstraktion fingerbøl
Artikelnummer. 10620303 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
15 mm
22 mm
31 mm
Højde (metrisk):
80 mm
100 mm
118 mm
180 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Højde (metrisk)
10620303 22 mm 80 mm
10022751 31 mm 118 mm
10422032 31 mm 180 mm
10536101 15 mm 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10620303 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 645006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    732.00 DKK
    585.84 DKK / Pakke med 25
    Spare 146.16 DKK
    19% Slukket
På lager
Minimerer den praktiske tid involveret i ekstraktion. Macherey Nagel™ Celluloseekstraktionsfingerbøl bruges til at holde faste materialer, hvorfra stoffer skal udvindes med et passende opløsningsmiddel.
  • Fremstillet af ren cellulose
  • Anvendes inden for luft- og røggasanalyse til opsamling af faste partikler
  • Valget af analytiske kemikere, der bruger Soxhlet eller automatiserede ekstraktorer
Tekniske data
Mængde 25 Pk.
Diameter (metrisk) indvendig 22 mm
Materiale Cellulose
Til brug med (applikation) Analyse af jordforurenende stoffer, Analyse af jordforurenende stoffer
Højde (metrisk) 80 mm
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl