Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Cellulose ekstraktion fingerbøl
Artikelnummer. 10536101 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk) indvendig:
15 mm
22 mm
31 mm
Højde (metrisk):
80 mm
100 mm
118 mm
180 mm
Artikelnummer. 10536101
Brand: Macherey-Nagel™ 645004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minimerer den praktiske tid involveret i ekstraktion. Macherey Nagel™ Celluloseekstraktionsfingerbøl bruges til at holde faste materialer, hvorfra stoffer skal udvindes med et passende opløsningsmiddel.
  • Fremstillet af ren cellulose
  • Anvendes inden for luft- og røggasanalyse til opsamling af faste partikler
  • Valget af analytiske kemikere, der bruger Soxhlet eller automatiserede ekstraktorer
Tekniske data
Mængde 25 Pk.
Diameter (metrisk) indvendig 15 mm
Materiale Cellulose
Til brug med (applikation) Analyse af jordforurenende stoffer, Analyse af jordforurenende stoffer
Højde (metrisk) 100 mm
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl