Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Cellulose ekstraktion fingerbøl
Artikelnummer. 10422032 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk) indvendig:
15 mm
22 mm
31 mm
Højde (metrisk):
80 mm
100 mm
118 mm
180 mm
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 10422032
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 645025
Only null left
Add to basket
Add to basket
Minimerer den praktiske tid involveret i ekstraktion. Macherey Nagel™ Celluloseekstraktionsfingerbøl bruges til at holde faste materialer, hvorfra stoffer skal udvindes med et passende opløsningsmiddel.
  • Fremstillet af ren cellulose
  • Anvendes inden for luft- og røggasanalyse til opsamling af faste partikler
  • Valget af analytiske kemikere, der bruger Soxhlet eller automatiserede ekstraktorer
Specifications
Mængde 25 Pk.
Diameter (metrisk) indvendig 31 mm
Materiale Cellulose
Til brug med (applikation) Analyse af jordforurenende stoffer, Analyse af jordforurenende stoffer
Højde (metrisk) 180 mm
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl