Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Cellulose ekstraktion fingerbøl
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk) indvendig:
15 mm
22 mm
31 mm
Højde (metrisk):
80 mm
100 mm
118 mm
180 mm
Beskrivelse
- Fremstillet af ren cellulose
- Anvendes inden for luft- og røggasanalyse til opsamling af faste partikler
- Valget af analytiske kemikere, der bruger Soxhlet eller automatiserede ekstraktorer
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 Pk. |
| Diameter (metrisk) indvendig | 31 mm |
| Materiale | Cellulose |
| Til brug med (applikation) | Analyse af jordforurenende stoffer, Analyse af jordforurenende stoffer |
| Højde (metrisk) | 118 mm |
| Produkttype | Ekstraktionsfingerbøl |