missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Greiner Bio-One CELLdisc Multilayer Cellekulturoverflade
GREENER_CHOICE

CELLdisc flerlagsenhed til forenkling af opskalering og massecellekultur. Dækker en række cellekulturoverflader fra 250 cm 2 op til 10.000 cm 2

Brand:  Greiner Bio-One 678108

 Se flere versioner af dette produkt

Produktkode 15692097

  • 1632.50 DKK / Pakke med 3
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

  • Ny TC-behandlet flerlagsanordning, der dækker en række cellekulturoverflader fra 250 cm 2 til 10.000 cm 2
  • Minimum plads nødvendig til håndtering af enheden 40 % højere overflade/volumen-forhold end konventionelle flerlagssystemer
  • TC Overfladebehandling for optimal cellevedhæftning
  • Optimal ventilation gennem central gasstøttekanal
  • Gasindtag og -udtag udstyret med filtre
  • Nem tilgængelighed på grund af bred åbning
  • Forudsigelig opskalering inden for ét format (250 cm 2 til 10.000 cm 2 )
  • Velegnet til grundforskning såvel som industrielle anvendelser
  • Steril (SAL 10-6)
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-cytotoksisk
  • Fri for påviselig Nase, RNase og humant DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Tekniske data

Rød
130 mm
4° til 37 °C
Skruelåg
8
Polystyren
Cellekulturkolbe
199.49 mm
2000 cm 2
1
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Greiner Bio-One CELLdisc Multilayer Cellekulturoverflade > Kulturareal: 2000 cm 2 ; Bakkelag: 8

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.