Description
Et komplet dyrefrit medium.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 8 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Cellelinje | CHO |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Form | Fast stof |
| Produkttype | Cellekulturmedier |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
| Format | Flaske(r) |
| Mængde | 500 g |
| Kilde | Fri for animalsk oprindelse |