Få mere at vide
Velp Scientifica™ Celite™ 545
Artikelnummer. 15389564 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15389564 1 kg Hver
1 options
Artikelnummer. 15389564 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. A00000097
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Velp Scientifica™ Celite™ 545 til brug med HU 6 hydrolyseenhed.
  • Til brug med HU 6 hydrolyseenhed
Tekniske data
Til brug med (udstyr) HU6 Hydrolyseenhed
Produkttype Celite 545
Kapacitet (metrisk) 1 kg
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 1 kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • celite 545
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: diatomaceous earth (calcined), christobalit, quartz