Få mere at vide
Celecoxib, MedChemExpress
Beskrivelse
Celecoxib,a selective non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a selective COX-2 inhibitor with an IC50 of 40 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Celecoxib |
| CAS | 169590-42-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H14F3N3O2S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | SC 58635 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (131.11 mM) |
| SMIL | CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(C(F)(F)F)=NN2C3=CC=C(C=C3)S(=O)(N)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.37 |
| Vis mere |