Få mere at vide
Celecoxib, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15335078 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15335078 100 mg 100mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15335078 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456451000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Celecoxib
CAS 169590-42-5
Smeltepunkt 156,0 °C til 157,0 °C
Analyseprocentområde 98%
Molekylær formel C17H14F3N3O2S
Mængde 100 mg
InChI nøgle RZEKVGVHFLEQIL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=NN1C1=CC=C(C=C1)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-[5-(4-methylphenyl)-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzen-1-sulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 381.37
Formel vægt 381.37
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Celecoxib
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.