Få mere at vide
Cefuroxime sodium salt, 95%, Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66999.03
| Mængde | 1g |
|---|
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 56238-63-2 | |
| 446.366 | |
| URDOHUPGIOGTKV-LNJPBTIASA-M | |
| sodium;(6S,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-[[(2Z)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| C16H15N4NaO8S | |
| MFCD09878727 | |
| 133687825 | |
| CON=C(C1=CC=CO1)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)COC(=O)N)C(=O)[O-].[Na+] |
Tekniske data
| Cefuroxime sodium salt | |
| White to Yellow | |
| C16H15N4NaO8S | |
| 14,1954 | |
| URDOHUPGIOGTKV-LNJPBTIASA-M | |
| sodium;(6S,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-[[(2Z)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate | |
| 133687825 | |
| 95% |
| 56238-63-2 | |
| 1g | |
| MFCD09878727 | |
| Freely soluble in water | |
| CON=C(C1=CC=CO1)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)COC(=O)N)C(=O)[O-].[Na+] | |
| 446.366 | |
| 446.37 |
Sikkerhed og håndtering
- Cefuroxime sodium salt
Signalord
- Fare
Farekategori
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Cefuroxime sodium salt
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.