Få mere at vide
Ceftazidime pentahydrate, 95%, Thermo Scientific™
1168.65 DKK - 4858.28 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 78439-06-2
Molekylær formel C22H32N6O12S2
Molekylvægt (g/mol) 636.648
MDL nummer MFCD00153936
InChI nøgle NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
PubChem CID 131673973
ChEBI CHEBI:3509
IUPAC navn 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate;pentahydrate
SMIL CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15457829
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66460.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1298.53 DKK
1168.65 DKK / 1g
Spare 129.88 DKK
10% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
15467829
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66460.06
5g
4858.28 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Sparingly soluble in aqueous solution
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
78439-06-2
636.648
NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
CHEBI:3509
CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O
C22H32N6O12S2
MFCD00153936
131673973
2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate;pentahydrate
Tekniske data
Ceftazidime pentahydrate
White
MFCD00153936
NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate;pentahydrate
131673973
636.65
78439-06-2
C22H32N6O12S2
Sparingly soluble in aqueous solution
CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O
636.648
CHEBI:3509
95%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H334-H335-H315-H319-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H319-H334
missing translation for 'rtecsNumber' : UU2230000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater