Få mere at vide
Ceftazidim pentahydrat, 95%
Beskrivelse
Ceftazidim pentahydrat er et antibakterielt middel. Det anvendes især til Pseudomonas og andre gramnegative infektioner hos svækkede patienter. Det anvendes til behandling af patienter med infektioner forårsaget af modtagelige stammer af organismer i følgende sygdomme: nedre luftvejsinfektioner, hud- og hudstrukturinfektioner, urinvejsinfektioner, bakteriel septikæmi, knogle- og ledinfektioner, gynækologiske infektioner, intraabdominale infektioner (herunder peritonitis) og infektioner i centralnervesystemet (herunder meningitis).
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Sparsomt opløselig i vandløsning
Bemærk
Kun forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostik eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ceftazidime pentahydrate |
| Type | Ceftazidim Pentahydrat |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløselig i vandløsning |
| Formel vægt | 636.65 |
| Procent renhed | 95% |