missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cefmetazole sodium, 921μg/mg, Thermo Scientific™

985.09 DKK

Kemiske identifikatorer

CAS 56796-39-5
Molekylær formel C15H16N7NaO5S3
Molekylvægt (g/mol) 493.507
MDL nummer MFCD00214260
InChI nøgle BITQGIOJQWZUPL-PBCQUBLHSA-M
PubChem CID 23666711
ChEBI CHEBI:3490
IUPAC navn sodium;(6R,7S)-7-[[2-(cyanomethylsulfanyl)acetyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
SMIL CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)(NC(=O)CSCC#N)OC)SC2)C(=O)[O-].[Na+]
Se flere specifikationer

Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15447669
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66348.03
1g
985.09 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse

Beskrivelse

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

  • Cefmetazole is used to study the effect of expression, binding, and inhibition of penicillin-binding proteins (with the exception of PBP2) on bacterial cell wall mucopeptide synthesis
  • It is also used to study protein mediated antibiotic tr
Tekniske data

Kemiske identifikatorer

56796-39-5
493.507
BITQGIOJQWZUPL-PBCQUBLHSA-M
CHEBI:3490
CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)(NC(=O)CSCC#N)OC)SC2)C(=O)[O-].[Na+]
C15H16N7NaO5S3
MFCD00214260
23666711
sodium;(6R,7S)-7-[[2-(cyanomethylsulfanyl)acetyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate

Tekniske data

Cefmetazole sodium
56796-39-5
Hygroscopic
MFCD00214260
BITQGIOJQWZUPL-PBCQUBLHSA-M
sodium;(6R,7S)-7-[[2-(cyanomethylsulfanyl)acetyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
23666711
493.52
921μg/mg
White
C15H16N7NaO5S3
Soluble in water
CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)(NC(=O)CSCC#N)OC)SC2)C(=O)[O-].[Na+]
493.507
CHEBI:3490
Videoer
Sikkerhed og håndtering

Sikkerhed og håndtering

GHS H Statement
H334-H335-H315-H319-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.

P261-P264b-P271-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P362-P501c

H315-H317-H319-H334-H335

missing translation for 'rtecsNumber' : XI0372200

missing translation for 'tsca' : No

missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C

Anbefalet opbevaring : Keep cold; Store under Nitrogen

SDS
Dokumenter

Dokumenter

Produktcertifikater

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.