Få mere at vide
Cediranib, MedChemExpress
Beskrivelse
Cediranib (AZD2171) is a highly potent, orally available VEGFR tyrosine kinase inhibitor with IC50s of <1, <3, 5, 5, 36, 2 nM for Flt1, KDR, Flt4, PDGFRα, PDGFRβ, c-Kit, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cediranib |
| CAS | 288383-20-0 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H27FN4O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | AZD2171 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20 mg/mL (44.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC1=C(OC2=C(C(C=C3OCCCN4CCCC4)=NC=N2)C=C3OC)C=CC5=C1C=C(C)N5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.51 |
| Vis mere |