Få mere at vide
Cebranopadol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482697
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16482697 50 mg
16466608 10 mg
16439177 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16482697 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15536
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Cebranopadol is an analgesic NOP and opioid receptor agonist with Kis/EC50s of 0.9 nM/13 nM, 0.7 nM/1.2 nM, 2.6 nM/17 nM, 18 nM/110 nM for human NOP, MOP, KOP and delta-opioid peptide (DOP) receptor, respectively.
Cebranopadol is an analgesic NOP and opioid receptor agonist with Kis/EC50s of 0.9 nM/13 nM, 0.7 nM/1.2 nM, 2.6 nM/17 nM, 18 nM/110 nM for human NOP, MOP, KOP and delta-opioid peptide (DOP) receptor, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cebranopadol
CAS 863513-91-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H27FN2O
Mængde 50 mg
Synonym GRT6005
Opløselighedsinformation DMSO : 6.67 mg/mL (17.62 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN(C)[C@]1(C2=CC=CC=C2)CC[C@]3(C(N4)=C(CCO3)C5=C4C=CC(F)=C5)CC1
Molekylvægt (g/mol) 378.48
Formel vægt 378.48
Procent renhed 96.91%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation